Stampa…
3-Chloromethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Chloromethyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR300629-1G OR300629-5G
APOSOR300629-1GEA 90.2 EUR
APOSOR300629-1G APOSOR300629-5G
3-Chloromethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole 98%
3-Chloromethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole
Formula: C₄H₅ClN₂O
Peso molecolare: 132,55 g/mol
Punto di ebollizione: 42…43 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01809083
CAS Number: 1192-80-9
UN: 1760
ADR: 8,III