Stampa…
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dimethyl-1-phenylpyrazole, 3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
OR300627-5G OR300627-1G
APOSOR300627-5GEA 97.4 EUR
APOSOR300627-5G APOSOR300627-1G
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97+%
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Peso molecolare: 172,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020728
CAS Number: 1131-16-4