Stampa…
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300619-1G OR300619-5G
APOSOR300619-1GEA 79.9 EUR
APOSOR300619-1G APOSOR300619-5G
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Punto di fusione: 220…222 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09702182
CAS Number: 17874-76-9