Stampa…
3-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-2-ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl N-Boc-3-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 1-tert-Butyl 2-ethyl 3-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
OR300597-1G OR300597-5G
APOSOR300597-1GEA 190 EUR
APOSOR300597-1G APOSOR300597-5G
3-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-2-ethyl ester
3-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-2-ethyl ester
Formula: C₁₂H₁₉NO₅
Peso molecolare: 257,29 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C/0,375mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052440
CAS Number: 170123-25-8