Stampa…
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300591-1G OR300591-5G
APOSOR300591-1GEA 0 EUR
APOSOR300591-1G APOSOR300591-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
Formula: C₆H₈Br₂N₂
Peso molecolare: 267,96 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18384840
CAS Number: 1299607-37-6