Stampa…
Ethyl-5-pyridin-4-yl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR300589-1G OR300589-250MG OR300589-500MG OR300589-5G
APOSOR300589-1GEA 393 EUR
APOSOR300589-1G APOSOR300589-250MG APOSOR300589-500MG APOSOR300589-5G
Ethyl-5-pyridin-4-yl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl-5-pyridin-4-yl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₉N₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09991789
CAS Number: 151097-45-9