Stampa…
2-Chloro-4-(3-nitrophenyl)[1,3,5]triazine
Fornitore: Apollo Scientific
OR300585-1G OR300585-250MG OR300585-500MG OR300585-2.5G
APOSOR300585-1GEA 201 EUR
APOSOR300585-1G APOSOR300585-250MG APOSOR300585-500MG APOSOR300585-2.5G
2-Chloro-4-(3-nitrophenyl)[1,3,5]triazine
2-Chloro-4-(3-nitrophenyl)[1,3,5]triazine
Formula: C₉H₅ClN₄O₂
Peso molecolare: 236,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052416
CAS Number: 919085-47-5