Quinoxaline-2-carboxylic acid methyl ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl quinoxaline-2-carboxylate
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ Peso molecolare: 188.19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02167640 CAS Number: 1865-11-8 |