Stampa…
Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-(benzylamino)propanoate
OR300523-10G OR300523-1G OR300523-5G OR300523-25G OR300523-250MG OR300523-2.5G
APOSOR300523-10GEA 94.5 EUR
APOSOR300523-10G APOSOR300523-1G APOSOR300523-5G APOSOR300523-25G APOSOR300523-250MG APOSOR300523-2.5G
Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Peso molecolare: 193,25 g/mol
Punto di ebollizione: 145…147 °C/7mmHg
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01475856
CAS Number: 23574-01-8