Stampa…
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
OR300522-5G OR300522-25G
APOSOR300522-5GEA 85.8 EUR
APOSOR300522-5G APOSOR300522-25G
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₆H₉NO₃
Peso molecolare: 143,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275678
CAS Number: 35309-35-4