Stampa…
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300521-10G OR300521-1G OR300521-5G
APOSOR300521-10GEA 0 EUR
APOSOR300521-10G APOSOR300521-1G APOSOR300521-5G
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Formula: C₇H₁₃NO₄
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11651408
CAS Number: 105240-68-4