Stampa…
4-(3-Chloropropyl)morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Morpholinopropyl Chloride
OR300520-100G OR300520-25G
APOSOR300520-100GEA 55.3 EUR
APOSOR300520-100G APOSOR300520-25G
4-(3-Chloropropyl)morpholine
4-(3-Chloropropyl)morpholine
Formula: C₇H₁₄ClNO
Peso molecolare: 163,65 g/mol
Punto di ebollizione: 115 °C/25mmHg
Densità: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039714
CAS Number: 7357-67-7
EINECS: 461-510-0