Stampa…
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Benzylglycine tert-butyl ester
OR300515-1G OR300515-5G
APOSOR300515-1GEA 0 EUR
APOSOR300515-1G APOSOR300515-5G
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
Formula: C₁₃H₁₉NO₂
Peso molecolare: 221,3 g/mol
Punto di ebollizione: 125…126 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848800
CAS Number: 7662-76-2