3-(tert-Butoxycarbonylethoxycarbonylmethylamino)propionic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₄H₂₅NO₆ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15142792 CAS Number: 146256-97-5 |