Stampa…
4-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300508-1G OR300508-5G
APOSOR300508-1GEA 139 EUR
APOSOR300508-1G APOSOR300508-5G
4-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
4-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₅H₉NO₂
Punto di fusione: 92…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845728
CAS Number: 64320-89-4