Stampa…
Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(phenylamino)propanoate
OR300505-1G OR300505-5G
APOSOR300505-1GEA 98.9 EUR
APOSOR300505-1G APOSOR300505-5G
Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,2200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00089334
CAS Number: 21911-84-2