2-Hydroxy-4-methylnicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇NO₃ Punto di fusione: 247…250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09033815 CAS Number: 38076-81-2 |