Stampa…
4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-4-chloro-5-methylisoxazole
OR300501-1G OR300501-5G
APOSOR300501-1GEA 166 EUR
APOSOR300501-1G APOSOR300501-5G
4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
Formula: C₄H₅ClN₂O
Peso molecolare: 132.55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11227222
CAS Number: 5819-39-6