Stampa…
Ethyl 1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30041-1G OR30041-250MG
APOSOR30041-1GEA 142 EUR
APOSOR30041-1G APOSOR30041-250MG
Ethyl 1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₈N₂O₂
Punto di ebollizione: 130 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01313625
CAS Number: 519056-54-3