Stampa…
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300409-1G OR300409-250MG
APOSOR300409-1GEA 224 EUR
APOSOR300409-1G APOSOR300409-250MG
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16659575
CAS Number: 1260670-01-6