Stampa…
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3004-1G OR3004-5G
APOSOR3004-1GEA 64 EUR
APOSOR3004-1G APOSOR3004-5G
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
Formula: C₉H₁₁IO₃
Peso molecolare: 294,09 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318153
CAS Number: 25245-29-8