4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR300386-1G
OR300386-250MG
OR300386-100MG
APOSOR300386-1GEA
158
EUR
APOSOR300386-1G
APOSOR300386-250MG
APOSOR300386-100MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula:
C₆H₄BrN₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12401001 CAS Number: 1159829-63-6 |