Stampa…
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300385-1G OR300385-250MG
APOSOR300385-1GEA 659 EUR
APOSOR300385-1G APOSOR300385-250MG
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C7H4BrClN2
Peso molecolare: 231,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12962966
CAS Number: 1190310-75-8