5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR300368-10G
OR300368-1G
OR300368-5G
APOSOR300368-10GEA
126
EUR
APOSOR300368-10G
APOSOR300368-1G
APOSOR300368-5G
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
Formula:
C₉H₁₁NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07369987 CAS Number: 14631-46-0 |