Stampa…
1-Chloro-2,7-naphthyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300337-1G OR300337-250MG
APOSOR300337-1GEA 236 EUR
APOSOR300337-1G APOSOR300337-250MG
1-Chloro-2,7-naphthyridine
1-Chloro-2,7-naphthyridine
Formula: C₈H₅ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234389
CAS Number: 69042-30-4