4-Bromoindole-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
OR300307-1G
OR300307-250MG
APOSOR300307-1GEA
125
EUR
APOSOR300307-1G
APOSOR300307-250MG
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
Formula:
C₉H₆BrNO₂ Peso molecolare: 240,06 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095205 CAS Number: 374633-27-9 |