2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR300283-1G
OR300283-250MG
APOSOR300283-1GEA
394
EUR
APOSOR300283-1G
APOSOR300283-250MG
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Formula:
C₈H₅N₃S Peso molecolare: 175,21 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
105314-08-7 |