2-Amino-5-bromo-3-methylpyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
5-Bromo-3-methylpyrazin-2-amine
OR300250-1G
OR300250-250MG
APOSOR300250-1GEA
176
EUR
APOSOR300250-1G
APOSOR300250-250MG
2-Amino-5-bromo-3-methylpyrazine
2-Amino-5-bromo-3-methylpyrazine
Formula:
C₅H₆BrN₃ Peso molecolare: 188,0300 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08705773 CAS Number: 74290-67-8 |