Stampa…
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300249-1G OR300249-5G OR300249-10G
APOSOR300249-1GEA 59.7 EUR
APOSOR300249-1G APOSOR300249-5G APOSOR300249-10G
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₃BrClN₃
Peso molecolare: 232,4700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846485
CAS Number: 1208083-37-7