Stampa…
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300248-1G OR300248-5G
APOSOR300248-1GEA 33.5 EUR
APOSOR300248-1G APOSOR300248-5G
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,5700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834910
CAS Number: 69214-33-1