Stampa…
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300126-1G OR300126-100MG OR300126-250MG
APOSOR300126-1GEA 59.7 EUR
APOSOR300126-1G APOSOR300126-100MG APOSOR300126-250MG
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C₉H₆BrNO
Peso molecolare: 224,0540 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11858429
CAS Number: 475994-60-6