Stampa…
1,6-Dichloroisoquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR300125-1G OR300125-5G
APOSOR300125-1GEA 104 EUR
APOSOR300125-1G APOSOR300125-5G
1,6-Dichloroisoquinoline 97%
1,6-Dichloroisoquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Peso molecolare: 198,0500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738660
CAS Number: 630421-73-7