Stampa…
3-Chloroisoquinolin-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3-chloroisoquinoline
OR300097-500MG OR300097-250MG
APOSOR300097-500MGEA 119 EUR
APOSOR300097-500MG APOSOR300097-250MG
3-Chloroisoquinolin-4-amine
3-Chloroisoquinolin-4-amine
Formula: C9H7ClN2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235154
CAS Number: 342899-38-1