Stampa…
4-Bromo-1-chloroisoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300096-1G OR300096-10G OR300096-5G
APOSOR300096-1GEA 107 EUR
APOSOR300096-1G APOSOR300096-10G APOSOR300096-5G
4-Bromo-1-chloroisoquinoline 95%
4-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Peso molecolare: 242,4997 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234469
CAS Number: 66728-98-1