Stampa…
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300090-500MG OR300090-1G
APOSOR300090-500MGEA 26.1 EUR
APOSOR300090-500MG APOSOR300090-1G
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C9H9NO
Punto di fusione: 75…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00853963
CAS Number: 1196-38-9