Stampa…
6-Chloroisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300089-1G OR300089-5G OR300089-10G
APOSOR300089-1GEA 21.9 EUR
APOSOR300089-1G APOSOR300089-5G APOSOR300089-10G
6-Chloroisoquinoline
6-Chloroisoquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09991646
CAS Number: 62882-02-4