6-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Bromo-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
OR300088-1G
OR300088-5G
APOSOR300088-1GEA
85.8
EUR
APOSOR300088-1G
APOSOR300088-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formula:
C₉H₈BrNO Peso molecolare: 226,0700 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114858 CAS Number: 147497-32-3 |