Stampa…
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydro-7-nitroisoquinoline
OR300086-1G OR300086-25G OR300086-5G
APOSOR300086-1GEA 147 EUR
APOSOR300086-1G APOSOR300086-25G APOSOR300086-5G
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 98%
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 178,1879 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973400
CAS Number: 42923-79-5