5-Bromo-1-chloroisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR300068-1G
OR300068-250MG
APOSOR300068-1GEA
145
EUR
APOSOR300068-1G
APOSOR300068-250MG
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formula:
C₉H₅BrClN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08703278 CAS Number: 34551-41-2 |