1-Amino-4-bromoisoquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR300056-1G
OR300056-5G
APOSOR300056-1GEA
101
EUR
APOSOR300056-1G
APOSOR300056-5G
1-Amino-4-bromoisoquinoline 97%
1-Amino-4-bromoisoquinoline
Formula:
C₉H₇BrN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05155261 CAS Number: 55270-27-4 |