Stampa…
1-Amino-7-bromoisoquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromoisoquinolin-1-amine
OR300055-1G OR300055-250MG OR300055-5G
APOSOR300055-1GEA 346 EUR
APOSOR300055-1G APOSOR300055-250MG APOSOR300055-5G
1-Amino-7-bromoisoquinoline 97%
1-Amino-7-bromoisoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
Peso molecolare: 223,0700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374397
CAS Number: 215453-53-5