Stampa…
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR300053-1G OR300053-5G OR300053-10G
APOSOR300053-1GEA 35 EUR
APOSOR300053-1G APOSOR300053-5G APOSOR300053-10G
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Peso molecolare: 242,5000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738661
CAS Number: 205055-63-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III