Stampa…
Methyl-3-methylsalicylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate
OR29986-1G OR29986-5G
APOSOR29986-1GEA 21.9 EUR
APOSOR29986-1G APOSOR29986-5G
Methyl-3-methylsalicylate 97%
Methyl-3-methylsalicylate
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020051
CAS Number: 23287-26-5