Stampa…
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR29981-1G OR29981-5G
APOSOR29981-1GEA 71.3 EUR
APOSOR29981-1G APOSOR29981-5G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₆H₃Cl₂N₃S
Peso molecolare: 220,0800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00474490
CAS Number: 33097-13-1