Stampa…
3-Idrossi-5-metilisossazolo 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Hymexazol
OR2998-25G OR2998-5G
APOSOR2998-25GEA 62.5 EUR
APOSOR2998-25G APOSOR2998-5G
3-Idrossi-5-metilisossazolo 97%
3-Idrossi-5-metilisossazolo
Formula: C₄H₅NO₂
Punto di fusione: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00144468
CAS Number: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6