Stampa…
Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2996-1G OR2996-5G
APOSOR2996-1GEA 65.5 EUR
APOSOR2996-1G APOSOR2996-5G
Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Formula: C₅H₇ClN₂S
Punto di fusione: 173…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00173786
CAS Number: 54610-70-7