Stampa…
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Nitro-4-methoxybenzonitrile
OR29956-1G OR29956-25G OR29956-5G
APOSOR29956-1GEA 81.5 EUR
APOSOR29956-1G APOSOR29956-25G APOSOR29956-5G
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 95%
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₃
Peso molecolare: 178,1448 g/mol
Punto di fusione: 148…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221439
CAS Number: 33224-23-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III