Stampa…
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR29949-100G OR29949-25G
APOSOR29949-100GEA 43.7 EUR
APOSOR29949-100G APOSOR29949-25G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂S
Peso molecolare: 195,07 g/mol
Punto di ebollizione: 135…136 °C/14mmHg
Punto di fusione: 38…42 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006086
CAS Number: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6
UN: 3263
ADR: 8,II