Stampa…
2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-pyridinecarbohydrazide
OR29934-1G OR29934-250MG OR29934-5G
APOSOR29934-1GEA 35 EUR
APOSOR29934-1G APOSOR29934-250MG APOSOR29934-5G
2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
Formula: C₆H₆ClN₃O
Peso molecolare: 171,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221428
CAS Number: 58481-04-2