Stampa…
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR29933-10G OR29933-1G OR29933-5G
APOSOR29933-10GEA 464 EUR
APOSOR29933-10G APOSOR29933-1G APOSOR29933-5G
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
Formula: C₇H₄Cl₃NO
Punto di fusione: 84…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673177
CAS Number: 6579-27-7
UN: 1759
ADR: 8,III